Heptyl-4-hydroxybenzoate
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228820EA 146 EUR
EHERC14228820
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016481
CAS-numero: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0