2-Thiouracil
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17561500EA 88.3 EUR
EHERC17561500
2-Thiouracil
2-Thiouracil
Kaava: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Sulamispiste: 340 °C
MDL numero: MFCD00006039
CAS-numero: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504