1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17761300EA 79.5 EUR
EHERC17761300
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Kaava: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Sulamispiste: 71 °C
MDL numero: MFCD00014690
CAS-numero: 18708-70-8
EINECS: 242-518-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III