Bentsofuraani
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20591500EA 109 EUR
EHERC20591500
Bentsofuraani
Bentsofuraani
Kaava: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Kiehumispiste: 173 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: < –18 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 50 °C
MDL numero: MFCD00005847
CAS-numero: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089