Natriumdeoksikolaatti
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
DG090EA 244 EUR
DG090
Natriumdeoksikolaatti
Natriumdeoksikolaatti
Kaava: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Sulamispiste: 357…365 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064139
CAS-numero: 302-95-4
EINECS: 206-132-7