Typpihappo 1 M HNO3 (1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
35315-1LEA 97.84 EUR
35315-1L
Typpihappo 1 M HNO3 (1N) mittaliuos, Fluka™
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Tiheys: 1,03 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective