Neutraalipunainen
Toimittaja: Merck
Synonyms: CI 50040
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01369.1000EA 0 EUR
1.01369.1000
Neutraalipunainen
Neutraalipunainen
Kaava: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012651
CAS-numero: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571