Typpihappo 60%, Ultrapure jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0500EA 758 EUR
1.01518.0500 1.01518.0250 1.01518.1000
Typpihappo 60%, Ultrapure jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kiehumispiste: ∼120 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –22 °C
Tiheys: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022