1-naftolibentseiini Reag. Ph. Eur., Millipore®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06202.0005EA 84.7 EUR
1.06202.0005
1-naftolibentseiini Reag. Ph. Eur., Millipore®
1-naftolibentseiini
Kaava: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374,44 g/mol
Sulamispiste: 243…245 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078492
CAS-numero: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 243 - 245 °C
Molar Mass 374.44 g/mol
Bulk Density 120 - 300 kg/m3