1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
4.90050.1000EA 5500 EUR
4.90050.1000 4.90050.0500
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Kaava: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284,18 g/mol
Kiehumispiste: ∼200 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼6 °C
Tiheys: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093295
CAS-numero: 174501-64-5
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 12 °C
Molar Mass 284.18 g/mol
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (H2O, 20 °C)