Syaanietikkahappo, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00252.9034 8.00252.9999
Syaanietikkahappo, Sigma-Aldrich®
Syaanietikkahappo
Kaava: C₃H₃NO₂
MW: 85,06 g/mol
Kiehumispiste: 319 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 66 °C
Tiheys: >1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >165 °C
MDL numero: MFCD00002677
CAS-numero: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02718
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 85.06 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 108 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (100 °C)
Flash Point 107 °C
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)