Etyyliklooriformiaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00881.9025EA 0 EUR
8.00881.9025 8.00881.0250 8.00881.1000 8.00881.0100 8.00881.9999
Etyyliklooriformiaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Etyyliklooriformiaatti
Kaava: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Kiehumispiste: 93 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –81 °C
Tiheys: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 10 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000644
CAS-numero: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,03831