Butyl vinyl ether stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01847.0100EA 61.5 EUR
8.01847.0100 8.01847.9999 8.01847.0500
Butyl vinyl ether stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Kaava: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kiehumispiste: 94 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –91,9 °C
Tiheys: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009454
CAS-numero: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 2352
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.6 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C DIN 51794
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid