Phenyl chloroformate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02353.0250EA 67.8 EUR
8.02353.0250 8.02353.9999 8.02353.9025 8.02353.9023 8.02353.9010
Phenyl chloroformate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Phenyl chloroformate
Kaava: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Kiehumispiste: 187 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –28 °C
Tiheys: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000637
CAS-numero: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials