Kanelialdehydi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02505.0005EA 22.5 EUR
8.02505.0005 8.02505.9999 8.02505.0250 8.02505.1000
Kanelialdehydi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Kanelialdehydi
Kaava: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kiehumispiste: 251 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –8 °C
Tiheys: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007000
CAS-numero: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 127 °C (21 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.6219 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Synonyms trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
Hill Formula C9H8O
Chemical Formula C6H5CH=CHCHO