Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18154.0100EA 765 EUR
8.18154.0100 8.18154.9999 8.18154.0025
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Kaava: C₂Cl₄O₂
MW: 197,83 g/mol
Kiehumispiste: 128 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –57 °C
Tiheys: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015553
CAS-numero: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,03368