Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% metanolissa syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18215.1000EA 270 EUR
8.18215.1000 8.18215.0250 8.18215.9999
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% metanolissa syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)