Tetrabutylammonium hydroxide 20% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0050EA 33.6 EUR
8.18759.9039 8.18759.0050 8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.9999 8.18759.9040
Tetrabutylammonium hydroxide 20% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)