n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18874.0500EA 169 EUR
8.18874.0500
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Kaava: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Tiheys: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –22 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009414
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 (4.3),I
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -95 °C
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 163 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.2 - 7.8 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 240 °C