Oleyl alcohol syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20923.1000EA 75.6 EUR
8.20923.1000 8.20923.0100 8.20923.2500 8.20923.9999 8.20923.9050
Oleyl alcohol syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Oleyl alcohol
Kaava: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Kiehumispiste: 333 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 13…19 °C
Tiheys: 0,85 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00002993
CAS-numero: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 13 - 19 °C
Molar Mass 268.48 g/mol
Boiling Point 330 - 360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1013 hPa (335 °C)
Flash Point 112 °C
Refractive Index 1.461 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)