Di-tert-butyylipyrokarbonaatti, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.52261.0025EA 30.7 EUR
8.52261.0025
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 20…23 °C
Tiheys: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 37 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg