2-Chlorobenzothiazole
Toimittaja: Molekula
MOLE25853413-25GEA 0 EUR
MOLE25853413-25G
2-Chlorobenzothiazole
2-Chlorbenzothiazol
Kaava: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Kiehumispiste: 141 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 21…24 °C
Tiheys: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00005776
CAS-numero: 615-20-3
EINECS: 210-415-0