4-Nitrophthalic acid

Toimittaja: Molekula
Varoitus

MOLE29966414-25GEA 94.9 EUR
MOLE29966414-25G
4-Nitrophthalic acid
4-Nitrophthalic acid
Kaava: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Sulamispiste: 162…165 °C
MDL numero: MFCD00007252
CAS-numero: 610-27-5
EINECS: 210-215-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR