tert-Butyl chloroacetate
Toimittaja: Molekula
MOLEM33246727EA 94.3 EUR
MOLEM33246727
tert-Butyl chloroacetate
tert-Butyl chloroacetate
Kaava: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Kiehumispiste: 48 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,053 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00000930
CAS-numero: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562