2-Aminothiazole
Toimittaja: Molekula
MOLE10637809-500GEA 82.6 EUR
MOLE10637809-500G
2-Aminothiazole
2-Aminothiazole
Kaava: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Kiehumispiste: 216 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 86…89 °C
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00005325
CAS-numero: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479