2,5-difenyylioksatsoli
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM52504417EA 108 EUR
MOLEM52504417
2,5-difenyylioksatsoli
2,5-difenyylioksatsoli
Kaava: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Kiehumispiste: 360 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 70…72 °C
Tiheys: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005306
CAS-numero: 92-71-7
EINECS: 202-181-3