Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Toimittaja: Molekula
MOLEM73362117EA 171 EUR
MOLEM73362117
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Kaava: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Sulamispiste: 142…143 °C
MDL numero: MFCD00005435
CAS-numero: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0