4,5-Dimethylthiazole
Toimittaja: Molekula
MOLE11765967-25GEA 0 EUR
MOLE11765967-25G
4,5-Dimethylthiazole
4,5-Dimethylthiazole
Kaava: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Kiehumispiste: 149…153 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00005336
CAS-numero: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3