Maleimide
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE64677156-25GEA 205 EUR
MOLE64677156-25G
Maleimide
Maleimide
Kaava: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Kiehumispiste: 102…105 °C (55 mmHg)
Sulamispiste: 90…93 °C
Tiheys: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
MDL numero: MFCD00005494
CAS-numero: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III