1-Chloroethyl chloroformate
Toimittaja: Molekula
MOLEM83728178EA 133 EUR
MOLEM83728178
1-Chloroethyl chloroformate
1-Chloroethyl chloroformate
Kaava: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Kiehumispiste: 118…119 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –65 °C
Tiheys: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 40 °C
MDL numero: MFCD00000647
CAS-numero: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II