Fluorene-9-carboxylic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE17538892-25GEA 0 EUR
MOLE17538892-25G
Fluorene-9-carboxylic acid
Fluorene-9-carboxylic acid
Kaava: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Kiehumispiste: 365 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 226…229 °C
Tiheys: 1,333 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00001136
CAS-numero: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2