n-Heksaani ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83991.320EA 124 EUR
83991.320
n-Heksaani ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
n-Heksaani
Kaava: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kiehumispiste: 69 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –94,3 °C
Tiheys: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –22 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009520
CAS-numero: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 95.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.01 %
Transmittance (200 nm) Min. 50 %
Transmittance (210 nm) Min. 70 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %