Vesi Reag. Ph. Eur. 1095503 kromatografiaan
Toimittaja: VWR Chemicals
87960.290EA
39.2
EUR
87960.290
Vesi Reag. Ph. Eur. 1095503 kromatografiaan
Vesi
Tilaustiedot: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Kaava:
H₂O MW: 18,02 g/mol Kiehumispiste: 100 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 0 °C Tiheys: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011332 CAS-numero: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |