Vesi Reag. Ph. Eur. 1095507 ei sisällä partikkeleita
Toimittaja: VWR Chemicals
87962.290EA 37.5 EUR
87962.290
Vesi Reag. Ph. Eur. 1095507 ei sisällä partikkeleita
Vesi
Tilaustiedot: Supplied with certificate of analysis.
Kaava: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 0 °C
Tiheys: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011332
CAS-numero: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022