Natriumperjodaatti ≥99.8% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
311448-5GEA 23.87 EUR
311448-5G 311448-500G 311448-100G
Natriumperjodaatti ≥99.8% ACS, Fluka™
Natriumperjodaatti
Kaava: NaIO₄
MW: 213,89 g/mol
Kiehumispiste: 300 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 270 °C
Tiheys: 3,86 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003534
CAS-numero: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,08786
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) max. 0.02 %