Typpihappo concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HNO3 (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
32042-1EAEA 67.51 EUR
32042-1EA
Typpihappo concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HNO3 (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Typpihappo
Concentrate for 1L standard solution
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Tiheys: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective