Neutraalipunainen, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: CI 50040
M-Clarity™ quality level = MQ100
861251-25GEA 110 EUR
861251-25G
Neutraalipunainen, Sigma-Aldrich®
Neutraalipunainen
Kaava: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012651
CAS-numero: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571