Portable sound level meter, digital
Toimittaja: GOnDO Electronic
763-0509EA 319 EUR
763-0509
Portable sound level meter, digital
Äänitason mittauslaitteet, äänimittarit
Easy to use digital sound level meter.
  • LCD backlit display
  • Resolution 0,1 dB
  • Auto range and auto power off
  • Min/Max storage and recall
  • 9 V battery