Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, vesiliuosten suodatukseen, AcroPrep™ Advance
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
738-0130EA 204 EUR
738-0130 738-0119 738-0116 738-0248 518-0026 738-0199 738-0198
Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, vesiliuosten suodatukseen, AcroPrep™ Advance
Kuoppalevyt Suodatinlevyt
AcroPrep™ Advance -suodinlevyjä on saatavana useita eri membraanityyppejä ja huokoskokoja, mikä varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn monenlaisissa näytteidenkäsittelysovelluksissa ja tehoseulontasovelluksissa AcroPrep™ Advance -suodinlevyt ovat ihanteellisia proteiinien ja peptidien väkevöintiin, puhdistukseen ja suolanpoistoon, helmi- ja hartsipohjaisiin kromatografiasovelluksiin, bruttofraktiointiin ja lysaattien poistamiseen sekä yleiseen suodatukseen.
  • Hiukkasten tehokas poistaminen - erilaiset membraanit ja huokoskoot varmistavat runsaasti hiukkasia sisältävien näytteiden optimaalisen käsittelyn
  • Kuoppien muodon ansiosta suodatus on entistä nopeampaa ja yhdenmukaisempaa koko levyssä ja jäämätilavuuden määrä entistä pienempi
  • Tyhjennyskärkien muoto mahdollistaa näytteiden virtauksen suoraan vastaanottolevyyn ilman ristikontaminaation riskiä
  • Sopii automaatioon - valmistettu SBS-ohjeiden mukaisesti, ja levyjä voidaan käyttää manuaalisissa, puoliautomaattisissa ja automaattisissa prosesseissa
  • Helppo tunnistus - sileään yläpintaan ja kuviolliseen ikkunaan tehtävät merkinnät ja A1-kulmaura helpottavat käyttöä
96-kuoppaiset AcroPrep™ Advance -suodatuslevyt vesiliuosten suodatukseen: Sovelluskohteita ovat yleinen näytteiden valmistelu, bruttofraktioiminen, solujen kerääminen ja solupohjaiset analyysit.