(S)-(-)-β-Citronellol syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18378.8000EA 8130 EUR
8.18378.8000 8.18378.9025 8.18378.0025 8.18378.9999 8.18378.0010
(S)-(-)-β-Citronellol syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Kaava: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Tiheys: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063214
CAS-numero: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 109 - 111 °C (13 hPa)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4562 (20 °C, 589 nm)
Density 0.855 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
Hill Formula C10H20O