1,2-Dikloorietaani, BAKER, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
9301-01EA 0 EUR
9301-01 9301-03
1,2-Dikloorietaani, BAKER, J.T.Baker®
1,2-Dikloorietaani
Kaava: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98,96 g/mol
Kiehumispiste: 83,5 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –35,5 °C
Tiheys: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 13 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000963
CAS-numero: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/88/725488.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specific Gravity at 25°/25°C 1.245 - 1.255
Acidity ≤10 ppm
Free Halogens Passes Test
Lead (Pb) ≤1 mg/kg
Nonvolatile Residue ≤0.002 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.03 %
Distilling Range(Lower) 82 - 85 °C
Distilling Range(Lower) 82 - 85 °C