6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25205.22EA 1220 EUR
B25205.22 B25205.06 B25205.14
6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
6-Nitro-2,4-xylenol
Kaava: C₈H₉NO₃
Sulamispiste: 68…71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191633
CAS-numero: 14452-34-7
EINECS: 238-436-0