5-Amino-2-methylphenol

Toimittaja: Molekula

MOLE21738642-25GEA 0 EUR
MOLE21738642-25G
5-Amino-2-methylphenol
5-Amino-2-methylphenol
Kaava: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kiehumispiste: 259 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 162 °C
MDL numero: MFCD00043922
CAS-numero: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR