Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03127.2500 8.03127.9025
8.03127.2500EA 68 EUR
8.03127.2500 8.03127.9025
Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri, Sigma-Aldrich®
Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri
Kaava: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –80 °C
Tiheys: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002872
CAS-numero: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200