3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A17240.06EA 283 EUR
A17240.06 A17240.03 A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Kaava: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
MW: 371,97 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013111
CAS-numero: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5