4-Tolylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13347.06EA 309 EUR
A13347.06 A13347.14 A13347.03
4-Tolylboronic acid ≥98%
4-Tolylboronic acid
Kaava: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Sulamispiste: 246…254 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039138
CAS-numero: 5720-05-8