Ammoniakkiliuos 25%
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Ammoniakki
40291-2.5LEA 141.76 EUR
40291-2.5L
Ammoniakkiliuos 25%
Ammoniakkiliuos
Kaava: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Kiehumispiste: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –60…–57,5 °C
Tiheys: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066650
CAS-numero: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III