Ammoniakkiliuos 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Ammoniakki
338818-1LEA 756.25 EUR
338818-1L 338818-100ML
Ammoniakkiliuos 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Ammoniakkiliuos
Kaava: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Kiehumispiste: 32 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: -92 °C
Tiheys: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 30,2 %(V)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066650
CAS-numero: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %