Natriumkobolttinitriitti, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02521.0025EA 128 EUR
1.02521.0025 1.02521.0100
Natriumkobolttinitriitti, Supelco®
Natriumkobolttinitriitti
Kaava: CoN₆Na₃O₁₂
MW: 403,94 g/mol
Sulamispiste: ∼220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003512
CAS-numero: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,08748
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C
Molar Mass 403.93 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Density 0.48 g/cm3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer