Kolorimetri, automaattiset värimittarit, Lovibond® PFX195 -sarja
Toimittaja: Tintometer
Lovibond® PFX195 Series
633-0220EA 8830 EUR
633-0220 633-0219 633-0215 633-0214 633-0217 633-0216 633-0221 633-0213
Kolorimetri, automaattiset värimittarit, Lovibond® PFX195 -sarja
Kolorimetrit Transmittanssikolorimetrit
Joukko spektrofotometrisiä värimittareita optisesti kirkkaiden näytteiden väriluokitteluun. Jokainen PFX195 -versio sisältää valikoiman tavallisia väriasteikkoja, joita käytetään tietyllä teollisuudenalalla. Lisäasteikkoja voidaan lisätä tilaushetkellä tai etätoimintoisesti lisäpäivityksinä, jotka lisäävät joustavuutta ja auttavat siten täyttämään yksilölliset vaatimukset. Tulokset voidaan näyttää spektritietoina ja CIE-arvoina. Sellaisten tuotetyyppien tapauksessa, jotka eivät ole yhteensopivia tavallisten väriasteikkojen kanssa, PFX195 -ohjelmiston avulla voidaan luoda räätälöity asteikko useista erilaisista vertailunäytteistä ja täsmäyttää se mahdollisimman tarkkaan tallennetun tuotenumeron mukaan.
  • RCMSi tekee kalibroinnista luotettavaa ja vähentää paikan päällä tehtävien korjausten ja huoltotöiden tarvetta
  • Yhdenmukaiset ja luotettavat väritiedot – poistaa käyttäjän subjektiivisen tulkinnan väriluokituksista
  • Sallii asteikon ulkopuolisten värisävyjen laskennan ja kuvauksen
  • Helposti muokattavissa käyttäjän määritysten mukaan
  • Laitteeseen sopii useita erilaisia näytekyvettejä ja -putkia, mukaan lukien tavalliset läpivirtauskyvetit
RCMSi (internetin kautta tapahtuva etäkalibrointi- ja huoltopalvelu) -toiminnon avulla laitteella voi tehdä kalibroituja mittauksia ISO 17025 -sertifioidulla nestestandardilla. Spektrivaste välitetään The Tintometer Ltd:n suojatulle kalibrointipalvelimelle. Kalibroinnin valmistuttua käyttäjälle lähetetään sähköpostitse jäljitettävä kalibrointitodistus. Jokaisen mittarin mukana toimitetaan standardipakkaus, joka riittää yhteen maksuttomaan RCMSi-tarkistukseen. Seuraavat RCMSi-tarkistukset ovat maksullisia.
Tilaustiedot: Suosituimpien PFX195 -versioiden tiedot on esitetty seuraavassa. Saatavana on myös malleja, joissa on asteikoina FAC-värit, Klett-värit (sininen KS-42-suodatin), Hess-Ives-väriyksiköt, keltaisuusindeksi, US Naval Stores -asteikko, Rosin-asteikko ja kiinalainen farmakopea.
Toimitustiedot: Jokaisen PFX195:n mukana toimitetaan Windows®-yhteensopiva ohjelmisto, optisia Lovibond®-lasikennoja mukana toimitetuissa väriasteikoissa, varalamppu, ohjeet ja RCMSi-aloituspakkaus.